Fontos dokumentumok
95255
D-α-Tocopherol succinate
BioXtra, ≥98.0% (HPLC)
Szinonimák:
Vitamin E succinate
About This Item
Javasolt termékek
termékcsalád
BioXtra
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (HPLC)
form
powder
szín
white to faint yellow
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC[C@]1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)CCC(O)=O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C33H54O5/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-20-33(8)21-19-28-27(7)31(25(5)26(6)32(28)38-33)37-30(36)18-17-29(34)35/h22-24H,9-21H2,1-8H3,(H,34,35)/t23-,24-,33-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IELOKBJPULMYRW-NJQVLOCASA-N
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1