Merck
870853P
Avanti
ST1326
Avanti Research - A Croda Brand 870853P, powder
Szinonimák:
(R)-3-(3-tetradecylureido)-4-(trimethylammonio)butanoate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C22H45 N3O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
399.61
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (870853P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 870853P
lipidtípus
bioactive lipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[O-]C(C[C@@H](NC(NCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C22H45N3O3/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23-22(28)24-20(18-21(26)27)19-25(2,3)4/h20H,5-19H2,1-4H3,(H2-,23,24,26,27,28)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BMZYTDRMCBZVNH-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
ST1326 contains an aliphatic carbon chain and is structurally similar to palmitoylcarnitine.
Biokémiai/fiziológiai hatások
ST1326 is a reversible inhibitor of carnitine palmitoyltransferases. It shows anti tumor action in leukemia cell lines.
Kiszerelés
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870853P-1mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Product No.
Leírás
Árazás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Dokumentumtár megtekintése
The carnitine system and cancer metabolic plasticity
Beatrice MMA, et al.
Cell Death & Disease, 9(2), 228-228 (2018)
Structural insight into function and regulation of carnitine palmitoyltransferase
Rufer AC, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(15), 2489-2501 (2009)
A brain-liver circuit regulates glucose homeostasis
Pocai A, et al.
Cell Metabolism, 1(1), 53-61 (2005)
Ida Sofie Grønningsæter et al.
Cells, 9(5) (2020-05-13)
Acute myeloid leukemia (AML) is an aggressive blood cancer resulting in accumulation of immature, dysfunctional blood cells in the bone marrow. Changes in cell metabolism are features of many cancers, including AML and this may be exploited as a therapeutic