Merck
41577
Supelco
7-Ethoxycoumarin
analytical standard
Szinonimák:
7-Ethoxy-1-benzopyran-2-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C11H10O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
190.20
Beilstein:
146200
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Minőségi szint
Teszt
≥99.0% (HPLC)
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CCOc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H10O3/c1-2-13-9-5-3-8-4-6-11(12)14-10(8)7-9/h3-7H,2H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIFAQMGORKPVDH-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Substrate for CYP2B6
Javasolt termékek
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)