Merck
UC283
Sigma-Aldrich
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
2-Oxo-2H-1-benzopyran-7-yl-sulfate potassium salt, 7-Sulfooxy-2-oxo-2H-1-benzopyran potassium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H5KO6S
Molekulatömeg:
280.30
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
solid
szín
white to off-white
mp
204-205 °C
oldhatóság
H2O: soluble
methanol: soluble
tárolási hőmérséklet
−70°C
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)Oc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C9H6O6S.K/c10-9-4-2-6-1-3-7(5-8(6)14-9)15-16(11,12)13;/h1-5H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SVUZPRLQAASRKC-UHFFFAOYSA-M
Alkalmazás
Coumarin phase II metabolite.
The product can be used for the assay of coumarin metabolites.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Elkészítési megjegyzés
7-Hydroxycoumarin sulfate potassium salt is soluble in water and methanol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)