Fontos dokumentumok
64951
7-Methoxycoumarin
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Szinonimák:
Herniarin, Methyl umbelliferyl ether
Teszt
≥98.0% (TLC)
form
solid
mp
117-121 °C (lit.)
oldhatóság
DMF: soluble
acetonitrile: soluble
alcohols: soluble
chloroform: soluble
fluoreszcencia
λex 350 nm; λem 385 nm (Reaction product)
λex 350 nm; λem 385 nm in chloroform
alkalmasság
suitable for fluorescence
SMILES string
COc1ccc2C=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C10H8O3/c1-12-8-4-2-7-3-5-10(11)13-9(7)6-8/h2-6H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LIIALPBMIOVAHH-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2