SRP6317
C1 Esterase inhibitor from human plasma
≥95% (SDS-PAGE)
Szinonimák:
C1-inhibiting factor, Complement C1 esterase inhibitor, Esterase inhibitor C-1, Plasma protease C1 inhibitor, Serpin G1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
frozen liquid
molekulatömeg
100 kDa
kiszerelés
pkg of 1 mg
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... Serpin G1(710)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)