SRP3318
C1 Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder, human recombinant, expressed in CHO cells
Szinonimák:
C1inh, Plasma protease C1 inhibitor, Serpin G1
About This Item
Javasolt termékek
product name
C1 Inhibitor human, recombinant, expressed in CHO cells, ≥95% (SDS-PAGE), ≥95% (HPLC)
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in CHO cells
Teszt
≥95% (HPLC)
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
≤2.6 nM IC50
molekulatömeg
52.8 kDa
kiszerelés
pkg of 200 μg
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... SERPING1(710)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3