E0287
Carboxylesterase 1 isoform b human
recombinant, expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Szinonimák:
Carboxylesterase 1 human, carboxylesterase, esterase
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in baculovirus infected BTI insect cells
Minőségi szint
form
liquid
specifikus aktivitás
≥500 units/mg protein
koncentráció
5 mg/mL
súly
(0.5 ml)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egység definíció
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1