Fontos dokumentumok
D9250
2′-Deoxyguanosine 5′-diphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
dGDP
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3CC(O)C(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)O3)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2.Na.H/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(24-6)2-23-27(21,22)25-26(18,19)20;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VLWIICGGBFZYEZ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3