ABX48
Anti-Borrelia burgdorferi
Szinonimák:
Anti-Lyme Disease Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified antibody
klón
polyclonal
form
solution
faj reaktivitás
all
kiszerelés
pkg of 5 mL (ABX48-10KC)
pkg of 500 μL (ABX48-1KC)
technika/technikák
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG
vonatkozó betegség(ek)
infectious diseases
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Egyediség
Immunogen
Alkalmazás
Cél megnevezése
Fizikai forma
Feloldás
Tárolás és stabilitás
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2