C7956
Coenzyme Q1
≥95%
Szinonimák:
2,3-Dimethoxy-5-methyl-6-(3-methyl-2-butenyl)-1,4-benzoquinone, Ubiquinone-1, Ubiquinone-5
Teszt
≥95%
form
liquid
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COC1=C(OC)C(=O)C(C\C=C(\C)C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C14H18O4/c1-8(2)6-7-10-9(3)11(15)13(17-4)14(18-5)12(10)16/h6H,7H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SOECUQMRSRVZQQ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3