Fontos dokumentumok
H46805
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone
≥96.5% purity, powder
Szinonimák:
Lawsone, Natural Orange 6
About This Item
Javasolt termékek
product name
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
form
powder
technika/technikák
titration: suitable
szín
faint yellow to dark yellow, and Faint Orange to Dark Orange
mp
192-195 °C (dec.) (lit.)
λmax
452 nm
alkalmazás(ok)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
OC1=CC(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H6O3/c11-8-5-9(12)10(13)7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSFWPUWCSPOLJW-UHFFFAOYSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?