Fontos dokumentumok
D8312
REDTaq® Genomic DNA Polymerase
with MgCl2
Méret kiválasztása
91 580,00 Ft
Méret kiválasztása
About This Item
91 580,00 Ft
Javasolt termékek
Minőségi szint
Forma
liquid
használat
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
Jellemzők
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
koncentráció
1 unit/μL
technika/technikák
PCR: suitable
szín
red
bemenet
purified DNA
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Enhanced amplification on genomic and difficult DNA templates
- Same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient format for high throughput applications
- Quick recognition and confirmation of appropriate mixing
- No loading buffers or tracking dyes necessary. Sample can be taken directly from reaction and loaded onto an agarose gel
- The samples can be re-amplified as in nested PCR
- The red dye migrates faster than bromophenol blue
- Greater consistency across reactions due to proper mixing
Egység definíció
Jogi információk
Kit Components Also Available Separately
- P219210X PCR BufferBiztonsági adatlap
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.