Fontos dokumentumok
D2812
REDTaq® Genomic DNA Polymerase
without MgCl2
Forma
liquid
használat
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
Jellemzők
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
koncentráció
1 unit/μL
technika/technikák
PCR: suitable
szín
red
bemenet
purified DNA
alkalmazás(ok)
agriculture
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Enhanced amplification on genomic and difficult DNA templates
- Same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient format for high throughput applications
- Quick recognition and confirmation of appropriate mixing
- No loading buffers or tracking dyes necessary. Sample can be taken directly from reaction and loaded onto an agarose gel
- The samples can be re-amplified as in nested PCR
- The red dye migrates faster than bromophenol blue
- Greater consistency across reactions due to proper mixing
Komponensek
Egység definíció
Jogi információk
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Resp. Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
Reactions using REDTaq® DNA polymerase are formulated as any PCR mixtures. There are no additional reaction preparation steps or protocol changes required.