Fontos dokumentumok
D8156
Monoclonal Anti-Digoxin antibody produced in mouse
clone DI-22, ascites fluid
Szinonimák:
Monoclonal Anti-Digoxin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DI-22, monoclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
technika/technikák
dot blot: suitable
flow cytometry: suitable
indirect ELISA: 1:10,000 using digoxin-BSA
indirect ELISA: 1:2,500 using digoxigenin-transferrin
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- flow cytometry
- fluorescence in situ hybridization (FISH)
- DNA hybridization
- in-situ hybridization (ISH)
- immunodetection of the probe and chromosome X
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)