Fontos dokumentumok
SAB4200669
Anti-Digoxin antibody, Mouse monoclonal
clone DI-22, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
12β-Hydroxydigitoxin, Monoclonal Anti-Digoxin antibody produced in mouse
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DI-22, monoclonal
faj reaktivitás
human, mouse, rat
koncentráció
1.0 mg/mL
~1 mg/mL
technika/technikák
ELISA: 0.15-0.3 μg/mL
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- dot blot
- flow cytometry
- immunofluorescence
- DNA hybridization
- in-situ hybridization (ISH)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)