Fontos dokumentumok
D4941
Anti-phospho-DAP-Kinase (pSer308) antibody, Mouse monoclonal
clone DKPS308, purified from hybridoma cell culture
Szinonimák:
Anti-DAPK, Anti-ROCO3
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DKPS308, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~160 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using 293T (human embryonal kidney) cells transfected with DAP-kinase expression vector.
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
phosphorylation (pSer308)
Géninformáció
human ... DAPK1(1612)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
- western blot assay
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoprecipitation
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)