AM80
Anti-PAR (Ab-1) Mouse mAb (10H)
liquid, ≥95% (SDS-PAGE), clone 10H
Szinonimák:
Anti-Poly (ADP-Ribose)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10H, monoclonal
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
form
liquid
tartalmaz
≤0.1% sodium azide as preservative
faj reaktivitás
human, Drosophila, rat, mouse
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotípus
IgG3
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunocytochemistry (5-20 µg/ml)
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Fizikai forma
Feloldás
Analízis megjegyzés
Normal mouse IgG
Etoposide-treated HL-60 cells
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1