Fontos dokumentumok
D1319
Anti-DAP Kinase 1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-DAPK, Anti-DAPK1, Anti-Death associated protein kinase 1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~160 kDa
faj reaktivitás
mouse (predicted), human, rat (predicted)
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): 2.5-5.0 μg using extracts of human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DAPK1(1612)
mouse ... Dapk1(69635)
rat ... Dapk1(306722)
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)