ABN60
Anti-Tryptophan hydroxylase 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Szinonimák:
tryptophan hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, Neuronal tryptophan hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase 2
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tisztítva
affinity chromatography
faj reaktivitás
human, rat
faj reaktivitás (homológia által előrejelzett)
mouse (immunogen homology)
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... TPH2(121278)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Minőség
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Tryptophan hydroxylase 2 on 10 µg of rat brain tissue lysate.
Cél megnevezése
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Rat brain tissue lysate
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1