Fontos dokumentumok
D2178
Monoclonal Anti-Death Associated Protein Kinase antibody produced in mouse
clone DAPK-55, ascites fluid
Szinonimák:
Anti-DAP Kinase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
ascites fluid
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
DAPK-55, monoclonal
molekulatömeg
antigen 160 kDa
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human, monkey
technika/technikák
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1:250 using COS-7 cell extract
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DAP(1611)
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)