Fontos dokumentumok
10103241001
Roche
Carnitine Acetyltransferase
from pigeon breast muscle
Szinonimák:
acetylcarnitine transferase
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
pigeon breast
Minőségi szint
form
suspension
specifikus aktivitás
~80 units/mg protein (At 25 °C with CoA and acetyl-D,L-carnitine as the substrates.)
kiszerelés
pkg of 1 mL (5 mg)
gyártó/kereskedő neve
Roche
technika/technikák
analytical sample preparation: suitable
szín
white
optimális pH
7.3-8.0
oldhatóság
water: miscible
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
idegen aktivitás
Acetyl-CoA-deacylase 0.01%
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Géninformáció
pigeon ... CRAT(102084317)
Általános leírás
Minőség
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available