MABC547
Anti-Poly ADP-ribose Antibody, clone 10H
clone 10H, from mouse
Szinonimák:
Anti-PAR antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
10H, monoclonal
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotípus
IgG3κ
kiszállítva
wet ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PARP1(142)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Immunofluorescence Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect Poly (ADP-ribose) synthesis on transfected CV-1 cells via indirect immunofluorescence (J.H. Kupper, et al. J. Biol. Chem. (1990) 265:18721).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Minőség
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected UV treated HeLa cells. Little or no signal observed in untreated HeLa cells.
Cél megnevezése
Kapcsolódás
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1