Fontos dokumentumok
11051440001
Roche
dATP
=98%, solution, 100 mM, suitable for DNA sequencing, suitable for DNA amplification
Szinonimák:
2′-Deoxyadenosine 5′-triphosphate sodium salt solution, 2′-deoxy-adenosine-5′-triphosphate, deoxy-adenosine-5′-triphosphate, 2′-, dATP
leírás
Lithium salt
Teszt
98%
Forma
solution
használat
sufficient for 6,250 standard reactions (PCR)
kiszerelés
pkg of 250 μL (25 μmol; 100 mM)
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
100 mM
technika/technikák
DNA amplification: suitable
DNA sequencing: suitable
DNA synthesis: suitable
PCR: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)([O-])=O)O3
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-9-8-10(13-3-12-9)15(4-14-8)7-1-5(16)6(25-7)2-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h3-7,16H,1-2H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,11,12,13)(H2,17,18,19);/q;+1/p-1/t5-,6+,7+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YJWCICGGRLOGEH-VWZUFWLJSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Minőség
- ≤98% dATP (HPLC), ≤1.5% dADP (HPLC), ≤0.5% dAMP (HPLC)
- Absorbance determination A250/A260, A280/A260, A290/A260
- DNase activity negative, according to the current Quality Control procedures
- Suitability for PCR
Egység definíció
Egyéb megjegyzések
For your convenience, some of our deoxynucleotides are also available in:
- nucleotide sets (all 4 nucleotides in separate vials)
- ready-to-use nucleotide mixes (premixed solutions of all 4 nucleotides)
- kits (dNTPs, buffer, and polymerase in separate vials)
- ready-to-use mixes [polymerase, nucleotides, and buffer (premixed 2x solutions)]
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?