Fontos dokumentumok
DCTP-RO
Roche
dCTP
99% (dNTP), <0.9% (dNDP), solution, 100 mM
Szinonimák:
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt, dCTP-Na2
About This Item
Javasolt termékek
leírás
PCR Grade, sodium salt
Minőségi szint
Teszt
99% (dNTP)
form
solution
használat
sufficient for 125,000 standard reactions (03732690001)
sufficient for 31,250 standard reactions (11969021001)
sufficient for 6,250 standard reactions (11934520001)
kiszerelés
pkg of 1,250 μL (11969021001 [100 mM])
pkg of 4 × 1,250 μL (03732690001 [4x100 mM])
pkg of 250 μL (11934520001 [100 mM])
gyártó/kereskedő neve
Roche
koncentráció
<0.9% (dNDP)
100 mM
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Alkalmazás
Minőség
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash