Merck
09014
Sigma-Aldrich
DAR-1
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPCE)
Szinonimák:
4,5-Diamino-N,N,N′,N′-tetraethylrhodamine, 4,5-Diamino-rhodamine B
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C28H32N4O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
472.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352111
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
termékcsalád
BioReagent
Minőségi szint
Teszt
≥97.0% (HPCE)
form
powder
fluoreszcencia
λex 566 nm; λem 586 nm in 0.1 M phosphate pH 7.4, NO
alkalmasság
suitable for fluorescence
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCN(CC)c1ccc2c(Oc3cc(ccc3C24OC(=O)c5c(N)c(N)ccc45)N(CC)CC)c1
InChI
1S/C28H32N4O3/c1-5-31(6-2)17-9-11-19-23(15-17)34-24-16-18(32(7-3)8-4)10-12-20(24)28(19)21-13-14-22(29)26(30)25(21)27(33)35-28/h9-16H,5-8,29-30H2,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LFXDWSUQAVSSJH-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
suitable as fluorescent NO-sensor
Egyéb megjegyzések
Sensitive fluorescent indicator for nitric oxide, NO, based on rhodamine chromophore; LOD in the region of 10 nM; it is more photostable and emits at longer wave-length than the corresponding derivative of fluorescein (DAF, Cat. No. 41524)
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
H. Kojima et al.
Tetrahedron Letters, 41, 69-69 (2000)
Cikkek
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.