Fontos dokumentumok
D1946
DAF-FM DA
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
4-Amino-5-(N-methylamino)-3′,6′-bis(acetyloxy)-2′,7′-difluoro-spiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthen]-3-one, Diaminofluorescein-FM diacetate
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
film
tárolási körülmény
desiccated
szín
colorless to yellow
fluoreszcencia
λex 500 nm; λem 515 nm in DMSO
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNc1ccc2c(c1N)C(=O)OC23c4cc(F)c(OC(C)=O)cc4Oc5cc(OC(C)=O)c(F)cc35
InChI
1S/C25H18F2N2O7/c1-10(30)33-20-8-18-13(6-15(20)26)25(12-4-5-17(29-3)23(28)22(12)24(32)36-25)14-7-16(27)21(34-11(2)31)9-19(14)35-18/h4-9,29H,28H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BEVHTVRRVVEMEF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
We offer many products related to nitric oxide synthases for your research needs.
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.