Fontos dokumentumok
251505-M
Sigma-Aldrich
DAF-2 DA
A cell-permeable derivative of DAF-2 that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases.
Szinonimák:
DAF-2 DA, 4,5-Diaminofluorescein Diacetate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H18N2O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
446.41
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12171500
NACRES:
NA.25
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solution
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
protect from light
szín
pale yellow
fluoreszcencia
λex ~495 nm
λem ~515 nm
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Nc1cc2c(cc1N)C(=O)OC32c4c(cc(cc4)OC(=O)C)Oc5c3ccc(c5)OC(=O)C
InChI
1S/C24H18N2O7/c1-11(27)30-13-3-5-16-21(7-13)32-22-8-14(31-12(2)28)4-6-17(22)24(16)18-10-20(26)19(25)9-15(18)23(29)33-24/h3-10H,25-26H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PTSUYDXEEKDBQU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A cell-permeable derivative of DAF-2 (Cat. No. 251500) that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases. Can be used in fluorescence microscopy to measure real-time changes in NO levels in vivo.
A cell-permeable derivative of DAF-2 (Cat. No. 251500) that is hydrolyzed to DAF-2 by intracellular esterases (excitation maximum: 495 nm; emission maximum: 515 nm). Can also be used in fluorescence microscopy.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Primary Target
Used to measure real-time changes in NO levels
Figyelmeztetés
Toxicity: Irritant (B)
Fizikai forma
A 5 mM (1 mg/450 µl) solution in DMSO.
Feloldás
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Egyéb megjegyzések
Berkels, R., et al. 2000. Cell Calcium27, 281.
Kojima, H., et al. 1998. Anal. Chem. 70, 2446.
Kojima, H., et al. 1998. Chem. Pharm. Bull. 46, 373.
Nakatsubo, N., et al. 1998. FEBS Lett. 427, 263.
Jogi információk
Manufactured by Daiichi Pure Chemicals Co., Ltd
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)