C0732
Cetylpyridinium chloride
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Hexadecylpyridinium chloride monohydrate, Cetylpyridinium chloride monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
USP/NF
meets USP testing specifications
Minőségi szint
leírás
cationic
Teszt
98.0-102.0% anhydrous basis
form
solid
molekulatömeg
358.00 g/mol
technika/technikák
dialysis: suitable
electrophoresis: suitable
protein purification: suitable
antibiotikus hatásspektrum
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
Hatásmechanizmus
cell membrane | interferes
SMILES string
O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C21H38N.ClH.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-22-20-17-15-18-21-22;;/h15,17-18,20-21H,2-14,16,19H2,1H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NFCRBQADEGXVDL-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)