SML0568
3-AP
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
3-AP, 3-Aminopyridine-2-carboxaldehyde thiosemicarbazone, PAN-811
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to light brown
oldhatóság
DMSO: 10 meq/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
S=C(N\N=C\c1ncccc1N)N
InChI
1S/C7H9N5S/c8-5-2-1-3-10-6(5)4-11-12-7(9)13/h1-4H,8H2,(H3,9,12,13)/b11-4+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMYKNCNAZKMVQN-NYYWCZLTSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)