Fontos dokumentumok
CS0390
Mitochondria Staining Kit
1 kit sufficient for 40 tests (of 5 mL cell suspensions), 1 kit sufficient for 200 tests (of 1 mL cell suspensions)
Szinonimák:
JC-1 dye
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
használat
kit sufficient for 200 tests (of 1 mL cell suspensions)
kit sufficient for 40 tests (of 5 mL cell suspensions)
kiszerelés
pkg of 1 kit
tárolási körülmény
dry at room temperature
technika/technikák
flow cytometry: suitable
protein staining: suitable
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 530 nm (green) (JC-1 monomers)
λex 525 nm; λem 590 nm (red) (JC-1 aggregates)
alkalmazás(ok)
cell analysis
detection
észlelési módszer
fluorometric
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- A fast, simple, and convenient method for staining and assaying mitochondria intactness
- Contains all the reagents required for the detection of changes mitochondrial inner-membrane electrochemical potential
- Contains the antibiotic valinomycin, which can be used as a control agent that prevents JC-1 aggregation
- The shift in fluorescence is clearly detectable in both green and red channels
- Suitable for adherent cells as well as cells in suspension
- Has been tested with Jurkat, U-937, HeLa, NIH3T3 cells
- The fluorescence signal can be observed by fluorescence microscopy or measured by flow cytometry
Kit Components Only
- DMSO 1 mL
- JC Staining Buffer 5X 120 mL
- JC-1 1 mg
- Valinomycin Ready Made .1 mL
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
A sejtek oxidatív stresszét enzimatikus fosztók és antioxidáns modulátorok ellensúlyozzák a reaktív oxigénfajok károsodása ellen.