Fontos dokumentumok
CLS4815
Corning® gel-loading pipet tips
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
Szinonimák:
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
Méret kiválasztása
400 EA
90 860,00 Ft
90 860,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
400 EA
90 860,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121606
NACRES:
NB.01
Hosszúság:
83 mm
térfogat tartomány:
0.2-10 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
kiszerelés:
rack of 200
gyártó/kereskedő neve:
Corning 4815
90 860,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
natural tip
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
kiszerelés
rack of 200
gyártó/kereskedő neve
Corning 4815
Hosszúság
83 mm
térfogat tartomány
0.2-10 μL
Általános leírás
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)