CLS4808
Corning® Isotip® filtered pipet tips
0.5-10 μL, universal fit racked pipet tips, natural, sterile, 96 tips/rack, 960 tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Javasolt termékek
material
natural tip
polypropylene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter
graduation
packaging: rack
kiszerelés
rack of 96
gyártó/kereskedő neve
Corning 4808
térfogat tartomány
0.5-10 μL
alkalmasság
suitable for (applications where avoidance of cross contamination is critical, such as DNA amplification and radioisotope handling)
kompatibilitás
all popular research-grade pipettors
Általános leírás
Corning Isotip filtered pipet tips feature an inert, hydrophobic barrier that prevents aerosolised contaminants from contacting pipettor shafts. All filtered pipet tips are packaged sterile and are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Alkalmazás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)