Fontos dokumentumok
AXYTGL200RD57RS
Gel cutting tips
O.D. 0.57 mm, round, racked, size 200 μL, pkg of 2x200tips/cs, sterile
Szinonimák:
pipet tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Corning TGL-200RD-57-R-S
külső átmérő:
0.57 mm
méret:
200 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
kiszerelés:
pkg of 2x200tips/cs
material
clear
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNA free
RNase free
barrier: no
endotoxin free
filter: no
gyártó/kereskedő neve
Corning TGL-200RD-57-R-S
kiszerelés
pkg of 2x200tips/cs
külső átmérő
0.57 mm
méret
200 μL
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)