Fontos dokumentumok
CLS4884
Corning® gel-loading pipet tips
1 - 200 μL, end of tip thickness 0.2 mm, tip flat
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121606
NACRES:
NB.01
material
natural tip
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
kiszerelés
rack of 200
gyártó/kereskedő neve
Corning 4884
Hosszúság
83 mm
térfogat tartomány
1-200 μL
Általános leírás
Corning gel-loading polypropylene pipet tips feature a thick capillary end that allows easy access into vertical and horizontal electrophoresis gels.
  • Tips are 83 mm in length
  • Total capacity of 200 μL
  • 200 tips/rack
  • Nonsterile
  • Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free