Fontos dokumentumok
Z569763
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 20P, volume range 0.5-20 μL, sterile
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
maximum térfogat:
20 μL
térfogat tartomány:
0.5-20 μL
térfogat:
0.5—20 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés:
pack of 960 ea
gyártó/kereskedő neve:
Molecular BioProducts 2149P
Anyagok
colorless
colorless tip
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés
pack of 960 ea
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2149P
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
20 μL
térfogat tartomány
0.5-20 μL
térfogat
0.5—20 μL
Kiszerelés
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)