CLS4854
Corning® gel-loading pipet tips
1-200μL flat 0.4mm thick gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 2 racks/case, 400 tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
Javasolt termékek
material
natural tip
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
packaging: rack
kiszerelés
rack of 200
gyártó/kereskedő neve
Corning 4854
Hosszúság
83 mm
térfogat tartomány
1-200 μL
Általános leírás
- Tips are 83 mm in length
- Total capacity of 200 μL
- 200 tips/rack
- Nonsterile
- Certified RNase-/DNase-free, nonpyrogenic and trace metal-free