Fontos dokumentumok
CLS4840
Corning® microvolume pipet tips
0.2-10 μL, universal fit bulk packed pipet tips, natural, non-sterile, 10,000 tips/case
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.02
gyártó/kereskedő neve:
Corning 4840
térfogat tartomány:
0.2-10 μL
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
kiszerelés:
bag of 1000
case of 10000
material
natural tip
polypropylene
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation
kiszerelés
bag of 1000
case of 10000
gyártó/kereskedő neve
Corning 4840
térfogat tartomány
0.2-10 μL
kompatibilitás
for use with Gilson® and other popular ultra-micropipettors
Általános leírás
Microvolume Tips provide accurate, reliable performanace for major brand ultra-pipettors. All racked tips are certified RNase/DNase-free and nonpyrogenic.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Gilson is a registered trademark of Gilson, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)