Fontos dokumentumok
Z381845
Sigma-Aldrich
Ultramicro pipette tips
Microcapillary, round tip, maximum volume 10 μL, non-sterile
About This Item
UNSPSC kód:
41121600
NACRES:
NB.01
material
colorless
polypropylene
polypropylene
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 200 ea (Bag)
gyártó/kereskedő neve
Sorenson 1511
maximum térfogat
10 μL
Általános leírás
Low capacity improves accuracy with small sample volumes by reducing dead space.
Alkalmazás
For loading sequencing gels 0.6 mm or thicker.
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips