Merck
729868
Sigma-Aldrich
DL-Carnitine-(trimethyl-d9) hydrochloride
99 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C7D9H7ClNO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
206.72
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
98% (CP)
form
powder
tömegeltolódás
M+9
SMILES string
[Cl-].[2H]C([2H])([2H])[N+](CC(O)CC(O)=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H15NO3.ClH/c1-8(2,3)5-6(9)4-7(10)11;/h6,9H,4-5H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JXXCENBLGFBQJM-KYRNGWDOSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Francesca Froldi et al.
The EMBO journal, 38(7) (2019-02-26)
Rewired metabolism of glutamine in cancer has been well documented, but less is known about other amino acids such as histidine. Here, we use Drosophila cancer models to show that decreasing the concentration of histidine in the diet strongly inhibits