Fontos dokumentumok
C9026
Caerulein
≥95% (HPLC), suitable for immunohistochemistry
Szinonimák:
Caerulein Sulfated, Cerulein, Ceruletide, [Tyr(SO3H)4]Caerulein, pGlu-Gln-Asp-Tyr(SO3H)-Thr-Gly-Trp-Met-Asp-Phe-NH2
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Caerulein, ≥95% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
powder
technika/technikák
immunohistochemistry: suitable
szín
white
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)CNC(=O)C(NC(=O)[C@H](Cc3ccc(OS(O)(=O)=O)cc3)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H]4CCC(=O)N4)[C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(N)=O
InChI
1S/C58H73N13O21S2/c1-29(72)49(71-57(87)40(23-31-12-14-33(15-13-31)92-94(89,90)91)68-56(86)43(26-48(78)79)69-52(82)37(16-18-44(59)73)65-51(81)36-17-19-45(74)63-36)58(88)62-28-46(75)64-41(24-32-27-61-35-11-7-6-10-34(32)35)54(84)66-38(20-21-93-2)53(83)70-42(25-47(76)77)55(85)67-39(50(60)80)22-30-8-4-3-5-9-30/h3-15,27,29,36-43,49,61,72H,16-26,28H2,1-2H3,(H2,59,73)(H2,60,80)(H,62,88)(H,63,74)(H,64,75)(H,65,81)(H,66,84)(H,67,85)(H,68,86)(H,69,82)(H,70,83)(H,71,87)(H,76,77)(H,78,79)(H,89,90,91)/t29-,36+,37+,38+,39+,40+,41+,42+,43+,49?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YRALAIOMGQZKOW-HJMGKOKZSA-N
Amino Acid Sequence
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)