C2581
Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
CCK Antibody - Anti-Cholecystokinin (26-33) (CCK-8) antibody produced in rabbit, Cck Antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
technika/technikák
competitive inhibition ELISA: 1:1000-1:2000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using indirect immunoperoxidase staining of human stomach
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CCK(885)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
- immunohistochemistry
- double-label immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- ELISA immunoassay
Biokémiai/fiziológiai hatások
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg