219364
Cathepsin B, Human Liver
Cathepsin B, Human Liver, CAS 9047-22-7, is a purified native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Upregulated in many types of tumors.
Szinonimák:
Cathepsin B, Human Liver
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human liver
Minőségi szint
Teszt
>95% (SDS-PAGE)
form
liquid
specifikus aktivitás
≥50 units/mg protein
tisztítva
affinity chromatography
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
activity assay: suitable
pH-tartomány
3.5—6.0
alkalmasság
suitable for molecular biology
alkalmazás(ok)
life science and biopharma
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
Géninformáció
human ... CTSB(1508)
Általános leírás
Cathepsin B, Human Liver, is a native cathepsin B from human liver, purified by affinity chromatography. Cathepsin B is a lysosomal protease with endo/exopeptidase and a carboxydipeptidase activity. It is also known as cysteine cathepsin and belongs to the C1 family of papain-like enzymes. Cathepsin B like H, L, C, X, F, O and V is ubiquitously expressed in human tissues.
Optimal pH: 3.5-6.0.
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Figyelmeztetés
Egység definíció
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Berquim, I.M., and Sloane, B.F. 1996. Adv. Exp. Med. Biol.389, 281.
Keppler, D., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta.1226, 117.
Musil, D., et al. 1991. EMBO J.10, 2321.
Sloane B.F. 1990. Semin. Cancer Biol.1, 137.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2