Fontos dokumentumok
C6788
4-Chloro-1-naphthol
peroxidase substrate, tablet, suitable for use in immunoblotting procedures
Szinonimák:
4-CN, 4-chloronaphthalen-1-ol
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
4-Chloro-1-naphthol, tablet
Forma
tablet
Minőségi szint
mp
118-121 °C (lit.)
oldhatóság
methanol: 10 mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
Oc1ccc(Cl)c2ccccc12
InChI
1S/C10H7ClO/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,12H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LVSPDZAGCBEQAV-UHFFFAOYSA-N
Egyediség
Alkalmazás
Mennyiség
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.