B1911
BCIP®/NBT
alkaline phosphatase substrate, chromogenic, liquid
Szinonimák:
5-bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate / Nitro blue tetrazolium chloride solution, BCIP/NBT Alkaline Phosphatase Substrate solution
About This Item
Javasolt termékek
product name
BCIP®/NBT Liquid Substrate System, ready to use solution
Minőségi szint
form
liquid
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- for staining alkaline phosphatase(ALP) in bone marrow stromal cells
- as a substrate in western blot detection of matrix metalloproteinase-2 specific antibody
- as a substrate for streptavidin-alkaline phosphatase in the enzyme-linked immunospot (ELISpot) assays
Vigyázat
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Cikkek
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Protocols
A BCIP/NBT szubsztrát stabil, intenzív színt ad az alkalikus foszfatáz vizsgálatokhoz, ideális vizuális megfigyeléshez.
BCIP/NBT substrate produces stable, intense color for alkaline phosphatase assays, ideal for visual observation.