Merck
1.02244
Casein
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.21
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Forma
solid
oldhatóság
20.1 g/L (experimental)
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Általános leírás
Casein is a calcium phosphate-binding protein that constitutes up to 80% of the total milk proteins. In bovine milk, it exists in four types such as αS1, αS2, β, and κ. Casein can adapt its structure according to the changes in the environment and assemble in colloidal structures to form casein micelles. Casein micelles constitute about 10% of the volume in skim milk.
Analízis megjegyzés
Appearance:Almost white, fine or fine granular powder, almost odorless slightly yellowish or grey-yellowish.
N (Nitrogen):14 - 15 %
P (phosphorus):0.7 - 0.8 %
Fats:≤ 0.2 %
Free acid (as lactic acid):≤ 0.1 %
Sulfated ash (800 °C):≤ 1.5 %
Loss on Drying (105°C):≤ 6 %
Suitability as enzyme substrate:conforms internal standard
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Invited review: Understanding the behavior of caseins in milk concentrates
Milena C, et al.
Journal of Dairy Science, 4772-4782 (2019)
Arun Ghosh et al.
Biomacromolecules, 10(7), 1681-1688 (2009-05-14)
The development of advanced materials from biorenewable protein biopolymers requires the generation of more exogenous bonds to maintain the microstructure and durability in the final products. Casein is the main protein of milk, representing about 80% of the total protein.