Merck
B2753
Butyrylcholine chloride
≥98%
Méret kiválasztása
10 G
40 300,00 Ft
40 300,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Tömeges megrendelés kérése
Erről a tételről
Lineáris képlet:
C9H20NO2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
209.71
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O.[Cl-].CCCC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VCOBYGVZILHVOO-UHFFFAOYSA-M
Hasonló termékek összehasonlítása
Teljes összehasonlítás megtekintése
Különbségek megjelenítése
1 of 4
Ez a tétel
251313158623157147
assay
≥98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Chelminska-Bertilsson et al.
Biochimica et biophysica acta, 1202(1), 56-60 (1993-09-03)
The hydrolysis of long-chain alkanoylcholines catalyzed by butyrylcholinesterase (EC 3.1.1.8) has been studied. Radiolabelled substrates have been used and a radiochromatographic detection method developed earlier has been applied. The long-chain choline esters were found to be excellent substrates for butyrylcholinesterase
A L Gindilis et al.
Prikladnaia biokhimiia i mikrobiologiia, 34(3), 326-331 (1998-06-30)
Potentiometric choline electrodes were developed on the basis of the mediator-free bioelectrocatalysis. The electrodes made of a composite carbon-polymer material contain choline oxidase and peroxidase coimmobilized on the surface of the electrode. The rate of the potential increase was shown
Babiker Elamin
Journal of biochemistry and molecular biology, 36(2), 149-153 (2003-04-12)
The dibucaine number (DN) was determined for serum cholinesterase (EC 3.1.1.8, SChE) in plasma samples. The ones with a DN of 79-82 were used, because they had the "usual" SChE variant. The enzyme was assayed colorimetrically by the reaction of
Elmorsy Khaled et al.
Talanta, 83(2), 357-363 (2010-11-30)
A highly sensitive disposable screen-printed butyrylcholine (BuCh) potentiometric sensor, based on heptakis (2,3,6-tri-o-methyl)-β-cyclodextrin (β-CD) as ionophore, was developed for butyrylcholinesterase (BuChE) activity monitoring. The proposed sensors have been characterized and optimized according to the constituents of homemade printing carbon ink
J Stojan
Journal of enzyme inhibition, 14(3), 193-201 (1999-08-13)
Acetylcholinesterases from Drosophila melanogaster and Torpedo marmorata possess 35% identical residues. We built a homology model of the Drosophila enzyme on the basis of the known three-dimensional structure of Torpedo acetylcholinesterase, which revealed an oval rim of the active site