Méret kiválasztása
Erről a tételről
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
7A9-3A3, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein.
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using whole extract of human HEK-293T cells over-expressing CAS9 protein
izotípus
IgG1
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Általános leírás
The Cas9 endonuclease can be engineered with a single gRNA, directing a DNA double-strand break (DSB) at a desired genomic location. Similar to DSBs induced by zinc finger nucleases (ZFNs), the cell then activates endogenous DNA repair processes, either non-homologous end joining (NHEJ) or homology-directed repair (HDR), to heal the targeted DSB. In comparison to other genome-editing technologies such as designer zinc fingers (ZFs), transcription activator–like effectors (TALEs) and homing meganucleases, the CRISPR/CAS9 system is a scalable, affordable and easy to engineer. Therefore, the anti-CRISPR/CAS9 antibody can be a useful tool for detecting CRISPR/CAS9 positively transfected cells, reveling DSB sites in the genome and in ChIP (Chromatin Immunoprecipitation) related assays.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Elkészítési megjegyzés
Egyéb megjegyzések
In order to obtain best results in different techniques and preparations we recommend determining optimal working concentration by titration test.
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kapcsolódó tartalom
Instructions