Fontos dokumentumok
28007
Crotonoyl coenzyme A trilithium salt
~90% (HPLC)
Szinonimák:
trans-2-Butenoyl coenzyme A trilithium salt
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
~90% (HPLC)
Minőségi szint
form
solid
szennyeződések
≤10% water
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].C\C=C\C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C25H40N7O17P3S.3Li/c1-4-5-16(34)53-9-8-27-15(33)6-7-28-23(37)20(36)25(2,3)11-46-52(43,44)49-51(41,42)45-10-14-19(48-50(38,39)40)18(35)24(47-14)32-13-31-17-21(26)29-12-30-22(17)32;;;/h4-5,12-14,18-20,24,35-36H,6-11H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,37)(H,41,42)(H,43,44)(H2,26,29,30)(H2,38,39,40);;;/q;3*+1/p-3/b5-4+;;;/t14-,18-,19-,20+,24-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LUYQFKSDLNQLEG-OUWZIDFPSA-K
WGK
WGK 3