Fontos dokumentumok
01-195
Sigma-Aldrich
CNTF, recombinant
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
rat
Minőségi szint
gyártó/kereskedő neve
Upstate®
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
Géninformáció
rat ... CNTF(25707)
Általános leírás
Product Source: Recombinant rat Ciliary Neurotrophic Factor expressed in E. coli
Minőség
Routinely evaluated in a biological activity assay.
Fizikai forma
Lyophilized from 5mM sodium acetate, pH 6.5.
Jogi információk
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Prabakaran Soundararajan et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 25(7), 1697-1706 (2007-03-31)
Directing embryonic stem (ES) cells to differentiate into functional motoneurons has proven to be a strong technique for studying neuronal development as well as being a potential source of tissue for cell replacement therapies involving spinal cord disorders. Unfortunately, one